Läs mer
3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one ,95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10649934
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10649934 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10649934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13417DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
CAS 71556-74-6
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Molekylformel C15H21NO2
MDL-nummer MFCD00276840
Kvantitet 1 g
Synonym 3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-hexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 2h-azepin-2-one,3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl, 3-ethyl-3-3-hydroxy-phenyl-1-methyl-azepan-2-one, hexahydro-3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one
InChI-nyckel YFSJZMANJNLCOQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC1(CCCCN(C1=O)C)C2=CC(=CC=C2)O
IUPAC-namn 3-ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 247.338
PubChem CID 2794573
Formel vikt 247.34
Procent renhet Tech.
Kvalitet Technical