missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Ethyl-3-methylheptane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-3-methylheptane |
| CAS | 17302-01-1 |
| Molekylformel | C10H22 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22/c1-5-8-9-10(4,6-2)7-3/h5-9H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCCC(C)(CC)CC |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.28 |
| Formel vikt | 142.1722 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?