Läs mer
3-Ethyl-3-oxetanemethanol, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10130613 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10130613 1 g Glass bottle 1g
10108802 5 g Glass bottle 5g
10668034 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10130613 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377700010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3047-32-3
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00190143
InChI-nyckel UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
IUPAC-namn (3-ethyloxetan-3-yl)methanol
LEDER CCC1(COC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.0190g/mL, 1.019
Kokpunkt 96.0°C (4.0 mmHg)
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H12O2
Brytningsindex 1.4520 to 1.4540
Kvantitet 1 g
Formel vikt 116.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.