Läs mer
3-Etyl-3-oxetanemetanol, 97 %
Produktkod. 15420388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420388 25 g 25g
15410388 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53497.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 3047-32-3 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
3-etyl-3-oxetanmetanol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Ethyl-3-oxetanemethanol används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Blandbar i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3047-32-3
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00190143
InChI-nyckel UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
PubChem CID 76444
IUPAC-namn (3-etyloxetan-3-yl)metanol
LEDER CCC1(COC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Densitet 1.019
Kokpunkt 96 °C (4 mmHg)
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Blandig i vatten.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.