Läs mer
3-Ethyl-3-pentanol, 97%
Produktkod. 11322006
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322006 50 g 50g
11312006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03025.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-49-9 | C7H16O | 116.20 g/mol
3-etyl-3-pentanol användes för att studera effekten av alkanoler på mikropolariteten och mikroviskositeten i huvudgruppsregionen, i de omvända micellerna av AOT-heptan-vatten genom fluorescenssondering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-etyl-3-pentanol användes för att studera effekten av alkanoler på mikropolariteten och mikroviskositeten i huvudgruppsregionen, i de omvända micellerna av AOT-heptan-vatten genom fluorescenssondering.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror, syraklorider och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-49-9
Molekylformel C7H16O
Molekylvikt (g/mol) 116.20
MDL-nummer MFCD00004484
InChI-nyckel XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-3-pentanol, triethylcarbinol, 3-pentanol, 3-ethyl, triethylmethanol, triethylmethyl alcohol, tert-heptanol, 3-aethyl-pentanol-3, 3-aethyl-pentanol-3 german, 3-ethyl-3-hydroxypentane, ethyl-3 pentanol-3
PubChem CID 11702
IUPAC-namn 3-etylpentan-3-ol
LEDER CCC(O)(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-3-pentanol
Smältpunkt -13°C
Densitet 0.846
Kokpunkt 143°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Odör Characteristic
Linjär formel (CH3CH2)3COH
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1731643
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 116.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.