Läs mer
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione |
| CAS | 20189-42-8 |
| Molekylformel | C7H9NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-3-5-4(2)6(9)8-7(5)10/h3H2,1-2H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | O=C1NC(=O)C(=C1C)CC |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-4-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.15 |
| Formel vikt | 139.06 |