Läs mer
3-Etyl-4-metyl-2-oxo-N-(2-fenyletyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-karboxamid, Mikromol™
Produktkod. 17969364
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17969364 25 mg
1 options
Produktkod. 17969364 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0647.170025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Etyl-4-metyl-2-oxo-N-(2-fenyletyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-karboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
CAS 247098-18-6
Analyt- eller komponentnamn 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrr
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Pyrrole-1-carboxamide, 3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-1H-pyrrole-1-carboxamide, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-(2-phenylethyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O2/c1-3-14-12(2)11-18(15(14)19)16(20)17-10-9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-11H2,1-2H3,(H,17,20)
LEDER CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccccc2)C1=O
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-5-oxo-N-(2-fenyletyl)-2H-pyrrol-1-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 272.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 272,1525 g/mol