Läs mer
3-Etyl-4-metyl-3-pyrrolin-2-one, 98 %
Produktkod. 15431198
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431198 5 g 5g
15441198 250 mg 250mg
15421198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55065.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 766-36-9 | C7H11NO | 125,17 g/mol
3-etyl-4-metyl-3-pyrrolin-2-on används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel. Det används för framställning av Glimepirid (G410150), och dess intermediärer och som antidiabetika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-etyl-4-metyl-3-pyrrolin-2-on används som mellanprodukt för tillverkning av läkemedel. Det används för framställning av Glimepirid (G410150), och dess intermediärer och som antidiabetika.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 766-36-9
Molekylformel C7H11NO
Molekylvikt (g/mol) 125.17
MDL-nummer MFCD00173861
InChI-nyckel YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, 3-ethyl-4-methyl-3-pyrroline-2-one, 3-ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-4-methyl-1h-pyrrol-2 5h-one, 1,5-dihydro-3-ethyl-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, 2h-pyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl, 3-ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline, 3-ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2h-pyrrol-2-one, pubchem12392
PubChem CID 854146
LEDER CCC1=C(C)CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Smältpunkt 100 °C till 104 °C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-l,2-dihydropyrrol-5-on
Formel vikt 125.17
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.