Läs mer
3-Etyl-4-metyl-3-pyrrolin-2-on, TRC
Produktkod. 30385998
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30385998 5 g
1 options
Produktkod. 30385998 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9249055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
CAS 766-36-9
Molekylformel C7H11NO
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Ethyl-1,5-dihydro-4-methyl-2H-pyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydropyrrol-2-one, 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline
InChI formel InChI=1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
LEDER CCC1=C(C)CNC1=O
IUPAC-namn 4-etyl-3-metyl-1,2-dihydropyrrol-5-one
Molekylvikt (g/mol) 125.17
Formel vikt 125.0841