Läs mer
3-Etyl-5-(2-hydroxyetyl)-4-metyltiazoliumbromid, TRC
Produktkod. 30388334
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388334 250 g
30374037 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30388334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE678850250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54016-70-5
Molekylformel C8H14BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 252.17
LEDER [Br-].CC[n+]1csc(CCO)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolium Bromide
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C8H14NOS.BrH/c1-3-9-6-11-8(4-5-10)7(9)2;/h6,10H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 250.9979