missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate, Mikromol™

Produktkod. 30051707
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051707 100 mg
30049468 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051707 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0383.12

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
CAS 2138811-33-1
Analyt- eller komponentnamn 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H23 Cl N2 O5 . C4 H4 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Amlodipine Besilate Imp. D (EP), Amlodipine Imp. D (EP), Amlodipine USP Related Compound A, Amlodipine USP RC A, Imp. D (EP) as Fumarate: 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate, 3-Ethyl 5-methyl [2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate] fumarate, Amlodipine Related Compound A as Fumarate, Amlodipine Besilate Impurity D as Fumarate, Amlodipine Impurity D as Fumarate
InChI formel InChI=1S/C47H53ClN3O3.BrH/c1-49(2)43(52)46(38-17-9-5-10-18-38,39-19-11-6-12-20-39)31-35-51(33-29-45(54,30-34-51)37-25-27-42(48)28-26-37)36-32-47(44(53)50(3)4,40-21-13-7-14-22-40)41-23-15-8-16-24-41;/h5-28,54H,29-36H2,1-4H3;1H/q+1;/p-5
LEDER CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-but-2-enedioic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 522.93
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 522.1405 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.