Läs mer
3-Etyl 5-metyl (4RS)-4-(2-klorofenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)etoxi]metyl]-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat, LoGiCal
Produktkod. 30460470
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460470 10 mg
1 options
Produktkod. 30460470 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0383.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
3-Etyl 5-metyl (4RS)-4-(2-klorofenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)etoxi]metyl]-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-([2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 88150-62-3
Analyt- eller komponentnamn 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-([2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C28 H27 Cl N2 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Amlodipine Besilate Imp. A (EP), Amlodipine Imp. A (EP), Amlodipine USP Related Compound D, Amlodipine USP RC D, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, 3-Ethyl 5-Methyl (4 RS)-4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2 H-isoindol-2-yl)ethoxy]methyl]-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
InChI formel InChI=1 S/C28H27ClN2O7/c1-4-38-28(35)24-21(15-37-14-13-31-25(32)17-9-5-6-10-18(17)26(31)33)30-16(2)22(27(34)36-3)23(24)19-11-7-8-12-20(19)29/h5-12,23,30 H,4,13-15H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(COCCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)NC(=C(C1c4ccccc4Cl)C(=O)OC)C
IUPAC-namn 3-O-etyl 5-O-metyl 4-(2-klorofenyl)-2-[2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)etoxymetyl]-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 538.98
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 538,1507 g/mol