Läs mer
3-Etyl-5-metylisoxazol-4-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11496460
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496460 1 g 1g
11406470 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496460 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27574.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 17147-85-2 | C7H9NO3 | 155,153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17147-85-2
Molekylformel C7H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 155.153
MDL-nummer MFCD03422293
InChI-nyckel RSWFHHWVFZWIMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl, acmc-1c8pz, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-ethyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-8ci,9ci
PubChem CID 2063310
IUPAC-namn 3-etyl-5-metyl-l,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CCC1=NOC(=C1C(=O)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 123 °C till 125 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 155.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.