Läs mer
3-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-alpha]pyrimidin-4-one |
| CAS | 849903-79-3 |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-Ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2/c1-3-8-7(2)12-10-9(14)5-4-6-13(10)11(8)15/h9,14H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC1=C(C)N=C2C(O)CCCN2C1=O |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-9-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.26 |
| Formel vikt | 208.1212 |