Läs mer
3-Ethyl-adenine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl-adenine |
| CAS | 43003-87-8 |
| Molekylformel | C7 H9 N5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Ethyl-3H-purin-6-amine, 3-Ethyl-adenine (7CI), 3-Ethyl-3H-purin-6-amine, 3-N-Ethyladenine, N3-Ethyladenine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-6(8)5-7(12)10-3-9-5/h3-4H,2,8H2,1H3 |
| LEDER | CCn1cnc(N)c2ncnc12 |
| IUPAC-namn | 3-ethylpurin-6-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vikt | 163.0858 |