Läs mer
3-Ethyl Haloperidol Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethyl Haloperidol Decanoate |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H45ClFNO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-13-32(38)39-33(28-15-17-29(34)18-16-28)20-23-36(24-21-33)22-11-12-31(37)27-14-19-30(35)26(4-2)25-27/h14-19,25H,3-13,20-24H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 557.31 |