Läs mer
3-Ethyl Haloperidol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Haloperidol EP Impurity C |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClFNO2/c1-2-17-16-18(5-10-21(17)25)22(27)4-3-13-26-14-11-23(28,12-15-26)19-6-8-20(24)9-7-19/h5-10,16,28H,2-4,11-15H2,1H3 |
| Formel vikt | 403.1714 |