Läs mer
3'-Ethylacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Ethylacetophenone |
| CAS | 22699-70-3 |
| Molekylformel | C10H12O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Ethylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O/c1-3-9-5-4-6-10(7-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC1=CC(=CC=C1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-(3-ethylphenyl)ethan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.0888 |