Läs mer
3-etylamino-4-metylfenol, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333366
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333366 5 g 5g
11343366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12768.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-37-6 | C9H13NO | 151.21 g/mol
3-etylamino-4-metylfenol användes vid syntesen av rhodol genom att genomgå kondensationsreaktion med 2-(2,4-dihydroxibensoyl)bensoesyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-etylamino-4-metylfenol användes i syntesen av rhodol
genom att genomgå kondensationsreaktion med 2-(2,4-dihydroxibensoyl)bensoesyra.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-37-6
Molekylformel C9H13NO
Molekylvikt (g/mol) 151.21
MDL-nummer MFCD00002382
InChI-nyckel CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethylamino-4-methylphenol, 3-ethylamino-p-cresol, phenol, 3-ethylamino-4-methyl, ccris 4639, 3-ethylamino-4-methyl-phenol, unii-8002qme89h, 3-ethylamino-4-cresol, 3-ethylamino p-cresol, dsstox_cid_5269
PubChem CID 8428
IUPAC-namn 3-(etylamino)-4-metylfenol
LEDER CCNC1=CC(O)=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylamino-4-methylphenol
Smältpunkt 84°C to 92°C
Kokpunkt 135°C to 140°C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 3241548
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 151.21
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.