Läs mer
3-(Etylamino)fenol, TRC
Produktkod. 30336725
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30336725 1 g
1 options
Produktkod. 30336725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4340831G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Ethylamino)phenol
CAS 621-31-8
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 1 g
Synonym N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3
LEDER CCNc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-(etylamino)fenol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841