missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(Ethylamino)phenol, TRC

Produktkod. 30342457
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30342457 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30342457 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4340832.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(Ethylamino)phenol
CAS 621-31-8
Molekylformel C8H11NO
Kvantitet 2.5 g
Synonym N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3
LEDER CCNc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-(ethylamino)phenol
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Formel vikt 137.0841
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.