missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Ethylamino)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Ethylamino)phenol |
| CAS | 621-31-8 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Ethyl-3-aminophenol, N-Ethyl-m-aminophenol, m-(Ethylamino)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCNc1cccc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(ethylamino)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.18 |
| Formel vikt | 137.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?