Läs mer
3-etylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10760681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10760681 50 g Glasflaska 50g
10753561 10 g Glasflaska 10g
10360954 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10760681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174550500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 587-02-0 | C8H11N | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-02-0
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007818
InChI-nyckel AMKPQMFZCBTTAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethylaniline, benzenamine, 3-ethyl, 3-ethylbenzenamine, 3-ethylphenylamine, aniline, m-ethyl, unii-w5u3oqy77o, aniline, 3-ethyl, w5u3oqy77o, methylanilin, 3-ethyl aniline
PubChem CID 11475
IUPAC-namn 3-etylanilin
LEDER CCC1=CC=CC(N)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylaniline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -8°C
Färg Beige till vit eller grå
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 212°C
Flampunkt 85°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5C6H4NH2
Brytningsindex 1.5540 to 1.556
Kvantitet 50 g
Beilstein 12, 1090
Formel vikt 121.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Ethylaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.