Läs mer
3-Ethylbenzophenone, Mikromol™
Produktkod. 17952876
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17952876 100 mg
1 options
Produktkod. 17952876 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Ethylbenzophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylbenzophenone
CAS 66067-43-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Ethylbenzophenone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H14 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Ethylbenzophenone
InChI formel InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3
LEDER CCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn (3-ethylphenyl)-phenylmethanone
Molekylvikt (g/mol) 210.27
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 210.1045 g/mol