Läs mer
3-Ethylbenzophenone, TRC
Artikelnummer. 30368811
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30368811 250 mg
30384689 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30368811 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE899790250MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66067-43-4
Molekylformel C15 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 210.27
Synonym 3-Ethylbenzophenone, (3-Ethylphenyl)phenylmethanone, m-Ethylbenzophenone
IUPAC-namn (3-ethylphenyl)-phenylmethanone
LEDER CCc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Ethylbenzophenone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3
Formel vikt 210.1045
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.