Läs mer
3-Ethylbenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethylbenzophenone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-7-6-10-14(11-12)15(16)13-8-4-3-5-9-13/h3-11H,2H2,1H3 |
| Formel vikt | 210.1045 |