Läs mer
3-Ethylcyclopentanone, 99%
Produktkod. 11424387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424387 25 g 25g
11404387 1 g 1g
11414387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20432.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10264-55-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
3-etylcyklopentanon, används som ett kemiskt reagens, farmaceutiskt reagens och farmaceutiskt mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Ethylcyclopentanone, används som ett kemiskt reagens
, farmaceutiskt reagens och farmaceutiskt mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10264-55-8
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.172
MDL-nummer MFCD00045445
InChI-nyckel XERALSLWOPMNRJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139121
IUPAC-namn 3-etylcyklopentan-1-on
LEDER CCC1CCC(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylcyclopentanone
Kokpunkt 171°C
Flampunkt 31°C (88°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Synonym 3-ethylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-ethyl, 3-ethyl cyclopentanone, cyclopentanone,3-ethyl, acmc-20an48, 3-ethyl-cyclopentan-1-one
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.