Läs mer
3-Ethylhexane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethylhexane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18/c1-4-7-8(5-2)6-3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 114.1409 |