Läs mer
3-Ethylpentane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethylpentane |
| CAS | 617-78-7 |
| Molekylformel | C7 H16 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Pentane, 3-ethyl-, 3-Ethylpentane, NSC 74151 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCC(CC)CC |
| IUPAC-namn | 3-ethylpentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.2 |
| Formel vikt | 100.1252 |