Läs mer
3-Ethylphenol, 95%
Produktkod. 11456420
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456420 250 g 250g
11436420 10 g 10g
11446420 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456420 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23470.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 620-17-7 | C8H10O | 122.17 g/mol
It is used as a photographic chemical intermediate and an intermediate for the cyan coupler of photographic paper. It has a wide application in fragrance industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a photographic chemical intermediate and an intermediate for the cyan coupler of photographic paper. It has a wide application in fragrance industry.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry conditions, in well sealed conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-17-7
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002311
InChI-nyckel HMNKTRSOROOSPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-ethylphenol, phenol, 3-ethyl, phenol, m-ethyl, meta-ethylphenol, 1-ethyl-3-hydroxybenzene, 1-hydroxy-3-ethylbenzene, 3-ethyl-phenol, unii-0g9zk222jx, benzene, 1-ethyl-3-hydroxy, dsstox_cid_2480
PubChem CID 12101
ChEBI CHEBI:34332
IUPAC-namn 3-ethylphenol
LEDER CCC1=CC=CC(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylphenol
Smältpunkt -4°C
Densitet 1.028
Kokpunkt 218°C
Flampunkt 94°C (202°F)
Brytningsindex 1.5335
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3145
Beilstein 1857002
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 122.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.