Läs mer
3-Ethylpyridine, Mikromol™
Produktkod. 30050730
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050730 100 mg
1 options
Produktkod. 30050730 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0553.140100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Ethylpyridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylpyridine
CAS 536-78-7
Analyt- eller komponentnamn 3-Ethylpyridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H9 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym β-Ethylpyridine, β-Lutidine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCc1cccnc1
IUPAC-namn 3-ethylpyridine
Molekylvikt (g/mol) 107.1531
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 107.0735 g/mol