Läs mer
3-Etylrhodanin, 98 %
Produktkod. 11436236
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436236 5 g 5g
11446236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23047.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7648-01-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylrhodanine
Smältpunkt 36°C to 39°C
Densitet 1.303
Kokpunkt 127°C to 129°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C7H3Br2F3
MDL-nummer MFCD00013554
Kvantitet 5 g
Synonym 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl benzene, 2,5-dibromobenzotrifluoride, benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl, 2,5-dibromo trifluoromethyl benzene, 1,4-dibromo-2-trifluoromethyl-benzene, toluene, 2,5-dibromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, pubchem9537, 2,5-dibromobenzotrifloride, 2,5-dibromo-, ,-trifluorotoluene
InChI-nyckel VWKFJAOCLPPQGR-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1Br
IUPAC-namn 1,4-dibrom-2-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 303.90
PubChem CID 82108
Formel vikt 161.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.