Läs mer
3-Etylrhodanin, 98 %
Produktkod. 11446236
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446236 25 g 25g
11436236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11446236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23047.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 7648-01-3 | C7H3Br2F3 | 303,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7648-01-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethylrhodanine
Smältpunkt 36 °C till 39 °C
Densitet 1.303
Kokpunkt 127 °C till 129 °C (4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Molekylformel C5H7NOS2
MDL-nummer MFCD00051339
Kvantitet 25 g
Synonym 3-ethylrhodanine, n-ethylrhodanine, 4-thiazolidinone, 3-ethyl-2-thioxo, rhodanine, 3-ethyl, 3-ethyl-2-thioxothiazolidin-4-one, 3-ethylrodanin, 3-ethyl-2-thioxo-4-thiazolidinone, 3-ethylrhodamine, 3-ethyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, unii-42klq911ht
InChI-nyckel UPCYEFFISUGBRW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN1C(=O)CSC1=S
IUPAC-namn 3-etyl-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 161.24
PubChem CID 82098
Formel vikt 161.25
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.