Läs mer
3-Ethylsalicylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethylsalicylaldehyde |
| CAS | 73289-91-5 |
| Molekylformel | C9H10O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Ethyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Ethylsalicylaldehyde, 3-Ethyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-4-3-5-8(6-10)9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1cccc(C=O)c1O |
| IUPAC-namn | 3-ethyl-2-hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.17 |
| Formel vikt | 150.0681 |