Läs mer
3-etyltoluen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389515 5 g 5g
11399515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18788.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 620-14-4 | C9H12 | 120.20 g/mol
Det används för bildning av 3-etylsalicylsyra från 3-etyltoluen av Pseudomonas ovalis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Den används för att bilda 3-etylsalicylsyra från 3-etyltoluen av Pseudomonas ovalis.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-14-4
Molekylformel C9H12
Molekylvikt (g/mol) 120.20
MDL-nummer MFCD00009259
InChI-nyckel ZLCSFXXPPANWQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethyltoluene, m-ethyltoluene, 1-methyl-3-ethylbenzene, benzene, 1-ethyl-3-methyl, m-ethylmethylbenzene, m-methylethylbenzene, toluene, m-ethyl, 3-methylethylbenzene, 1-ethyl-3-methyl-benzene, unii-737ptd7o7e
PubChem CID 12100
ChEBI CHEBI:77512
IUPAC-namn 1-etyl-3-metylbensen
LEDER CCC1=CC=CC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethyltoluene
Smältpunkt -96°C
Densitet 0.865
Kokpunkt 158°C to 159°C
Flampunkt 38°C (100°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1850821
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 120.2
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Ethyltoluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Ethyltoluene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.