Läs mer
3-Ethynyl-6-methylpyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ethynyl-6-methylpyridazine |
| CAS | 77778-20-2 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-3-7-5-4-6(2)8-9-7/h1,4-5H,2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(nn1)C#C |
| IUPAC-namn | 3-ethynyl-6-methylpyridazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.136 |
| Formel vikt | 118.053 |