Läs mer
3-Ethynylaniline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30997746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30997746 10 g 10g
30994089 25 g 25g
30992374 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30997746 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1106910g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethynylaniline
CAS 54060-30-9
Molekylformel C8H7N
MDL-nummer MFCD00014779
Kvantitet 10 g
LEDER C1=C(C=CC=C1C#C)N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Procent renhet 98%