missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Ethynylaniline, TRC

Produktkod. 17953175
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953175 100 mg
30134673 1 g
30133678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17953175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE685070100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 54060-30-9
Kemiskt namn eller material 3-Ethynylaniline
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h1,3-6H,9H2
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
LEDER C#CC1=CC=CC(=C1)N
Synonym (3-Ethynylphenyl)amine, (m-Aminophenyl)acetylene, 1-Amino-3-ethynylbenzene, 3-Acetylenylaniline-d4, 3-Amino-1-ethynylbenzene, 3-Ethynylaniline, 3-Ethynylbenzenamine, m-Ethynylaniline;

Specifikationer

Kvantitet 100 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.