Läs mer
3-etynylbensenboronsyra pinakolester, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498387 1 g 1g
15408397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51902.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 946168-04-3
Molekylformel C14H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 228.098
MDL-nummer MFCD16294529
InChI-nyckel SJDFLZSEQGKSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-ethynylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester, amtb210, 3-ethynylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-ethynyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2dioxaborolane
PubChem CID 57416900
IUPAC-namn 2-(3-etynylfenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Beilstein 11140327
Formel vikt 228.1
Procent renhet 95%