Läs mer
3-etynyltiofen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482288
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482288 1 g 1g
15402298 250 mg 250mg
15492288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482288 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55898.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67237-53-0 | C6H4S | 108.158 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67237-53-0
Molekylformel C6H4S
Molekylvikt (g/mol) 108.158
MDL-nummer MFCD04039973
InChI-nyckel MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-ethynyl thiophene, thiophene, 3-ethynyl, 3-thienylacetylene, thiophen-3-yl acetylene, 3-ethynyl-thiophene, 3-ethynyl thiophene;, pubchem16122, thien-3-yl acetylene, 3-ethynylthiophene, ksc352m9b
PubChem CID 3548422
IUPAC-namn 3-etynyltiofen
LEDER C#CC1=CSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Ethynylthiophene
Densitet 1.098
Kokpunkt 152°C to 153°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Brytningsindex 1.58
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 108.16
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.