Läs mer
3-exo-aminobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-exo-karboxamid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10627441 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10627441 250 mg Glasflaska 250mg
10308763 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10627441 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277812500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105786-40-1 | Molekylformel: C8H13N2O | Molekylvikt: 153,20 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105786-40-1
Molekylformel C8H13N2O
Molekylvikt (g/mol) 153.20
MDL-nummer MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
InChI-nyckel SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
Synonym 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
PubChem CID 42580098
IUPAC-namn (1S,2S,3R,4R)-3-aminobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxamid
LEDER NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Smältpunkt 235,0 °C till 253,0 °C
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i etanol och metanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152.2
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.