Läs mer
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-55579 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10627441
Brand: Thermo Scientific Acros 277812500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105786-40-1
Molekylformel C8H13N2O
Molekylvikt (g/mol) 153.20
MDL-nummer MFCD00143157,MFCD01456476,MFCD00143157
InChI-nyckel SCQSHSJVMGGQKR-UCROKIRRSA-O
Synonym 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +-1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, +/--1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxamide, 3-amino-, 1r,2r,3s,4s-rel-9ci
PubChem CID 42580098
IUPAC-namn (1S,2S,3R,4R)-3-aminobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxamid
LEDER NC(=O)[C@H]1[C@@H]([NH3+])[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
Smältpunkt 235.0°C to 253.0°C
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 152.2
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.