Läs mer
3-exo-aminobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-exo-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10571311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10571311 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10571311 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92511-32-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylic acid
Smältpunkt 261.0°C to 263.0°C
Namnnotering 98%
CAS 92511-32-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Beige till Grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C8H11NO2
Förpackning Glasflaska
MDL-nummer MFCD00143158
Synonym diendo-3-amino-bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, rac-1r,2s,3r,4s-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-endo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-endo-carboxylic acid, 1r,2r,3s,4s/1s,2s,3r,4r-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 1r,1beta,4s,4beta-3alpha-amino-2alpha-norborna-5-enecarboxylic acid, 1r,2s,3 r,4s-3-amino-5-bicyclo 2,2,1 heptene-2-carboxylic acid, 1r,2s,3r,4s-3-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylicacid, 3-amino-, 1r,2s,3r,4s, bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-amino-, 1r,2s,3r,4s-9ci
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
InChI-nyckel FCYFJGGJCJDCPB-BNHYGAARSA-N
LEDER C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)N
IUPAC-namn (1R,2S,3R,4S)-3-aminobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 153.18
Kvantitet 1 g
PubChem CID 13160880
Formel vikt 153.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.