Läs mer
3-Ferrocenoylpropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Ferrocenoylpropionic Acid |
| CAS | 1291-72-1 |
| Molekylformel | C14H14FeO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | C1=C[CH]C(=C1)C(=O)CCC(=O)O.C1=CCC=C1.[Fe] |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.1 |