missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Fluoranthenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoranthenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H10O/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9,17H |
| Formel vikt | 218.0732 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?