Läs mer
3-Fluoro-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-3-en-2-one |
| CAS | 134878-53-8 |
| Molekylformel | C9H11FO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11FO3/c10-7-6-12-9(13-8(7)11)4-2-1-3-5-9/h6H,1-5H2 |
| LEDER | FC1=COC2(CCCCC2)OC1=O |
| IUPAC-namn | 3-fluoro-1,5-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.18 |
| Formel vikt | 186.0692 |