Läs mer
3-Fluoro-2-formylbensenboronsyra, 95 %
Produktkod. 15482319
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482319 25 g 25g
15462319 1 g 1g
15472319 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64909.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 871126-15-7 | C7H6BFO3 | 167,93 g/mol
Genomgår oöverträffad tautomer omarrangering i lösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Genomgår oöverträffad tautomer omarrangering i lösning
.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871126-15-7
Molekylformel C7H6BFO3
Molekylvikt (g/mol) 167.93
MDL-nummer MFCD10697421
InChI-nyckel GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-formylphenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenyl, acmc-209qf3, 2-formyl-3-fluorophenylboranic acid, 3-fluoro-2-formyl-phenyl boronic acid, 3-fluoro-2-formylphenylboronic acid, boronic acid, b-3-fluoro-2-formylphenyl, contains varying amounts of anhydride
PubChem CID 53412038
IUPAC-namn (3-fluor-2-formylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C(=CC=C1)F)C=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 123 °C till 127 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 167.93
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.