Läs mer
3-fluor-2-metoxianilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7031217
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15444907 250 mg 250mg
15434907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15444907 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32214.MD
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 437-83-2
Molekylformel C7H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 141.145
MDL-nummer MFCD00007759
InChI-nyckel RCYMPYMITUEHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-anisidine, 3-fluoro-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-6-fluoroanisole, 3-fluoro-2-methoxyphenylamine, benzenamine, 3-fluoro-2-methoxy, 3-fuloro-2-methoxyaniline, 3-fluoro-2-methoxy-benzenamine, 3-fluoro-2-methoxybenzenenamine, pubchem2256, pubchem3021
PubChem CID 581109
IUPAC-namn 3-fluoro-2-metoxianilin
LEDER COC1=C(C=CC=C1F)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-methoxyaniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 141.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.