Läs mer
3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid |
| CAS | 762287-59-2 |
| Molekylformel | C7H8BFO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BFO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4,10-11H,1H3 |
| LEDER | COc1c(F)cccc1B(O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.95 |
| Formel vikt | 170.0551 |