Läs mer
3-Fluoro-2-metylanilin, TRC
Produktkod. 30398519
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30398519 5 g
1 options
Produktkod. 30398519 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5930555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-2-methylaniline
CAS 443-86-7
Molekylformel C7H8FN
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8FN/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
LEDER CC1=C(N)C=CC=C1F
IUPAC-namn 3-fluoro-2-metylanilin
Molekylvikt (g/mol) 125.14
Formel vikt 125.0641